Documents
262560
Sigma-Aldrich
Mineral Spirits
odorless, contains ≥10 ppm BHT
Synonyme(s) :
Ligroin, Petroleum spirits
About This Item
Numéro CAS:
Numéro de classification (Commission des enzymes):
920-901-0
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.21
Densité de vapeur
>1 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
2 psi ( 21.1 °C)
Forme
liquid
Contient
≥10 ppm BHT
Indice de réfraction
n20/D 1.424
Point d'ébullition
179-210 °C
Densité
0.752 g/mL at 25 °C
Description générale
Mineral spirits is a petrol-based aliphatic hydrocarbon solvent commonly used as degreaser.
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Asp. Tox. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
152.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
67 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Airborne concentrations of benzene and mineral spirits (stoddard solvent) during cleaning of a locomotive generator and traction motor
Madl AK & Paustenbach DJ
Environmental Health : A Global Access Science Source, 65(23), 1965-1979 (2002)