26049
Chlorophosphonazo III
for spectrophotometric det. of alkaline earth metals
Synonyme(s) :
Bis(4-chloro-2-phosphonobenzolazo)chromotropic acid
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Niveau de qualité
Qualité
for spectrophotometric det. of alkaline earth metals
Technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
Chaîne SMILES
Oc1c(\N=N\c2ccc(Cl)cc2P(O)(O)=O)c(cc3cc(c(\N=N\c4ccc(Cl)cc4P(O)(O)=O)c(O)c13)S(O)(=O)=O)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C22H16Cl2N4O14P2S2/c23-10-1-3-12(14(7-10)43(31,32)33)25-27-19-16(45(37,38)39)5-9-6-17(46(40,41)42)20(22(30)18(9)21(19)29)28-26-13-4-2-11(24)8-15(13)44(34,35)36/h1-8,29-30H,(H2,31,32,33)(H2,34,35,36)(H,37,38,39)(H,40,41,42)/b27-25+,28-26+
Clé InChI
LMBABJNSZGKTBA-NBHCHVEOSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Conditionnement
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?