Documents
25220
Sigma-Aldrich
4-Chloro-1-methylpiperidine hydrochloride
technical, ≥97.0% (AT)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H12ClN · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
170.08
Numéro Beilstein :
3677071
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Qualité
technical
Pureté
≥97.0% (AT)
Pf
158-162 °C (lit.)
158-162 °C
Chaîne SMILES 
Cl[H].CN1CCC(Cl)CC1
InChI
1S/C6H12ClN.ClH/c1-8-4-2-6(7)3-5-8;/h6H,2-5H2,1H3;1H
Clé InChI
QDOJNWFOCOWAPO-UHFFFAOYSA-N
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)