25035
Chloromethylphosphonic dichloride
purum, ≥97.0% (GC)
About This Item
Qualité
purum
Pureté
≥97.0% (GC)
Indice de réfraction
n20/D 1.497 (lit.)
n20/D 1.497
Point d'ébullition
78-82 °C/10 mmHg (lit.)
Densité
1.638 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
ClCP(Cl)(Cl)=O
InChI
1S/CH2Cl3OP/c2-1-6(3,4)5/h1H2
Clé InChI
FZXSSJIKXCFPDP-UHFFFAOYSA-N
Remplacé(e)(s) par