Documents
24385
Supelco
3-Chloro-2,2-dimethylpropionic acid
purum, ≥98.0% (GC)
Synonyme(s) :
β-Chloropivalic acid, 3-Chloropivalic acid
About This Item
Formule linéaire :
ClCH2C(CH3)2COOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
136.58
Numéro Beilstein :
1747015
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12000000
Qualité
purum
Pureté
≥98.0% (GC)
Point d'ébullition
215 °C (lit.)
Pf
41-43 °C (lit.)
41-43 °C
Chaîne SMILES 
CC(C)(CCl)C(O)=O
InChI
1S/C5H9ClO2/c1-5(2,3-6)4(7)8/h3H2,1-2H3,(H,7,8)
Clé InChI
YBJGQSNSAWZZHL-UHFFFAOYSA-N
Remplacé(e)(s) par
Réf. du produit
Description
Tarif
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)