24320
2-Chloro-4,6-dimethoxy-1,3,5-triazine
purum, ≥98.0% (AT)
About This Item
Qualité
purum
Pureté
≥98.0% (AT)
Pf
71-74 °C (lit.)
75-79 °C
Chaîne SMILES
COc1nc(Cl)nc(OC)n1
InChI
1S/C5H6ClN3O2/c1-10-4-7-3(6)8-5(9-4)11-2/h1-2H3
Clé InChI
GPIQOFWTZXXOOV-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?