Key Documents
220744
Supelco
Florisil®
60-100 mesh, coarse powder
Synonyme(s) :
Silicate de magnésium, Silicate de magnésium activé
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
MgO3Si
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
100.39
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
23201100
Qualité
standard
Forme
coarse powder
Taille des particules
149-250 μm
60-100 mesh
Température de transition
transition temp 650 °C (activation temperature)
Chaîne SMILES 
[Mg++].[O-][Si]([O-])=O
InChI
1S/Mg.O3Si/c;1-4(2)3/q+2;-2
Clé InChI
FKHIFSZMMVMEQY-UHFFFAOYSA-N
Application
Un silicate de magnésium activé utilisé comme adsorbant en chromatographie en phase gazeuse.
Informations légales
Florisil is a registered trademark of U.S. Silica Company
Remplacé(e)(s) par
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable