21931
5(6)-Carboxynaphthofluorescein diacetate N-succinimidyl ester
for fluorescence, ≥95% (HPCE)
About This Item
Qualité
for fluorescence
Essai
≥95% (HPCE)
Solubilité
DMSO: soluble
Fluorescence
λex 602 nm; λem 672 nm in 0.1 M Tris pH 9.0 (esterase)
Adéquation
suitable for fluorescence
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CC(=O)Oc1cc2Oc3cc(OC(C)=O)c4ccccc4c3C5(OC(=O)c6cc(ccc56)C(=O)ON7C(=O)CCC7=O)c2c8ccccc18