MilliporeSigma
Passer à
217395
AmberChrom 1X2 Ion Exchange Resin
chloride form, 200-400 mesh
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
100 g
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
194,00 $
500 g
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
660,00 $
561,00 $
A propos de cet article
Numéro CAS:
UNSPSC Code:
23151817
NACRES:
SB.52
MDL number:
194,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander une commande sur mesure
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Nom du produit
Dowex 1X2 chloride form, 200-400 mesh
form
beads
Quality Segment
crosslinking
2 % cross-linked
parameter
66 °C OH- form max. temp., 99 °C Cl- form max. temp.
technique(s)
LPLC: suitable
matrix
styrene-divinylbenzene (gel)
matrix active group
trimethylbenzylammonium functional group
particle size
200-400 mesh
operating pH
0-14
capacity
0.7 meq/mL by wetted bed volume, 65-75 % water retention capacity
separation technique
anion exchange
SMILES string
N(C)(C)C.C(C)c3c(cccc3)C=C.c2(c(cccc2)C=C)C=C.c1(ccccc1)C=C
InChI
1S/C10H12.C10H10.C8H8.C3H9N/c2*1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;1-2-8-6-4-3-5-7-8;1-4(2)3/h3,5-8H,1,4H2,2H3;3-8H,1-2H2;2-7H,1H2;1-3H3
InChI key
HADXLRSCRPYPJJ-UHFFFAOYSA-N
General description
AmberChrom 1X2 is an anion exchange resin.
Application
AmberChrom 1X2 chloride form was used to separate cadmium from seawater matrix using column chromatography. It was used in column for gas chromatography-mass spectrometric analysis.
Résine échangeuse d′anions fortement basique (type I) pour les procédés des domaines alimentaires ou des médicaments; répond aux exigences de la FDA 21 CFR 173.25
Features and Benefits
Anion fortement basique
Other Notes
Cette résine échangeuse d′ions n′a pas été fabriquée de façon spéciale ni purifiée. Nous vous conseillons de la traiter avant utilisation avec un solvant adapté puis de la rincer.
Legal Information
Amberchrom is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
2173874429044324
particle size
200-400 mesh
particle size
100-200 mesh
particle size
50-100 mesh
particle size
20-50 mesh
matrix
styrene-divinylbenzene (gel)
matrix
styrene-divinylbenzene (gel)
matrix
styrene-divinylbenzene (gel)
matrix
styrene-divinylbenzene (gel)
matrix active group
trimethylbenzylammonium functional group
matrix active group
trimethylbenzylammonium functional group
matrix active group
trimethylbenzylammonium functional group
matrix active group
quaternary ammonium
parameter
66 °C OH- form max. temp., 99 °C Cl- form max. temp.
parameter
66 °C OH- form max. temp., 99 °C Cl- form max. temp.
parameter
66 °C OH- form max. temp., 99 °C Cl- form max. temp.
parameter
66 °C OH- form max. temp.
separation technique
anion exchange
separation technique
anion exchange
separation technique
-
separation technique
anion exchange
form
beads
form
(Powder, Beads or Crystals)
form
beads
form
beads
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dowex 1X2 chloride form
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  2. How can a Dowex type 1 resin in the chloride form be converted to the carbonate form?
    1 answer
    1. As one might expect, the procedure requires the use of sodium carbonate (Na2CO3).Citation: Journal of Experimental Medicine, 120, 1007-1018 (1965).From page 1011 of that paper:"A 2 mL column of washed Dowex-1X8 200 to 400 mesh, in the chloride form, was converted to the carbonate form by washing with 1 M Na2CO3 until no chloride could be detected in the eluate. It was then washed with distilled water until the pH of the eluate reached neutrality". The simplest test for chloride is to use a dilute silver nitrate solution. If mixing a few drops of the eluate with a few drops of a silver nitrate solution results in a silver chloride precipitate forming, that would an indication that the eluate contains chloride. You could also use a chloride-specific electrode, if you have access to one.