210544
Acid Blue 40
About This Item
Produits recommandés
λmax
620 nm
Chaîne SMILES
[Na+].CC(=O)Nc1ccc(Nc2cc(c(N)c3C(=O)c4ccccc4C(=O)c23)S([O-])(=O)=O)cc1
InChI
1S/C22H17N3O6S.Na/c1-11(26)24-12-6-8-13(9-7-12)25-16-10-17(32(29,30)31)20(23)19-18(16)21(27)14-4-2-3-5-15(14)22(19)28;/h2-10,25H,23H2,1H3,(H,24,26)(H,29,30,31);/q;+1/p-1
Clé InChI
NTOOJLUHUFUGQI-UHFFFAOYSA-M
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?