Documents
210374
Sigma-Aldrich
Acid Yellow 42
Dye content 25 %
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C32H24N8Na2O8S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
758.69
Numéro C.I. (Colour Index):
22910
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171500
Composition
Dye content, 25%
Pf
263 °C (dec.) (lit.)
λmax
410 nm
Chaîne SMILES 
[Na+].[Na+].CC1=NN(C(=O)C1\N=N\c2ccc(-c3ccc(cc3S([O-])(=O)=O)\N=N\C4C(C)=NN(C4=O)c5ccccc5)c(c2)S([O-])(=O)=O)c6ccccc6
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)