Principaux documents
210331
Sigma-Aldrich
Acid Green 27
Dye content 65 %
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C34H32N2Na2O8S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
706.74
Numéro C.I. (Colour Index):
61580
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171500
ID de substance PubChem :
Composition
Dye content, 65%
Pf
258-260 °C (lit.)
λmax
605 nm
642 nm (2nd)
Chaîne SMILES 
[Na+].[Na+].CCCCc1ccc(Nc2ccc(Nc3ccc(CCCC)cc3S([O-])(=O)=O)c4C(=O)c5ccccc5C(=O)c24)c(c1)S([O-])(=O)=O
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable