20760
Butyronitrile
purum, ≥99.0% (GC)
Synonyme(s) :
Propyl cyanide
93,20 $
About This Item
93,20 $
Produits recommandés
Densité de vapeur
2.4 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
23 mmHg ( 25 °C)
Qualité
purum
Essai
≥99.0% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
910 °F
Indice de réfraction
n20/D 1.384 (lit.)
n20/D 1.384
pb
115-117 °C (lit.)
Pf
−112 °C (lit.)
Solubilité
DMF: miscible(lit.)
alcohol: miscible(lit.)
diethyl ether: miscible(lit.)
water: very slightly soluble(lit.)
Densité
0.794 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
nitrile
Chaîne SMILES
CCCC#N
InChI
1S/C4H7N/c1-2-3-4-5/h2-3H2,1H3
Clé InChI
KVNRLNFWIYMESJ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
71.6 °F
Point d'éclair (°C)
22 °C