Principaux documents
20416
Supelco
Septa, disque à trois couches
diam. 9 mm ( 11/32 in.), pack of 12
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Conditionnement
pack of 12
Fabricant/nom de marque
Hamilton 76003
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
Diamètre
9 mm ( 11/32 in.)
Description générale
Température de l′injecteur : jusqu′à 200 °C
Couche interne souple en gomme de silicone entre deux couches externes dures.