Principaux documents
201804
Sigma-Aldrich
Acid Yellow 99
Dye content 40 %
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C16H13CrN4NaO8S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
496.35
Numéro C.I. (Colour Index):
13900
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171500
ID de substance PubChem :
Composition
Dye content, 40%
λmax
450 nm
Chaîne SMILES 
[Na+].CC1=C(\N=N\c2cc(cc(c2O[Cr](O)O1)S([O-])(=O)=O)[N+]([O-])=O)C(=O)Nc3ccccc3
InChI
1S/C16H14N4O8S.Cr.Na.H2O/c1-9(21)14(16(23)17-10-5-3-2-4-6-10)19-18-12-7-11(20(24)25)8-13(15(12)22)29(26,27)28;;;/h2-8,21-22H,1H3,(H,17,23)(H,26,27,28);;;1H2/q;+3;+1;/p-4/b14-9-,19-18+;;;
Clé InChI
XEAHZUQHDDJSJW-OLHDMKQDSA-J
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable