Documents
200808
Sigma-Aldrich
Benzoyl Leucomethylene Blue
Dye content 90 %
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C23H23N3OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
389.51
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171500
Composition
Dye content, 90%
Pf
195 °C (lit.)
λmax
258 nm