19933
Differential Coli-E.coli ID Membrane
white colored, sterile, diameter 70 mm, suitable for microbiology
Synonyme(s) :
Indicator membrane, ID Membranes
About This Item
Produits recommandés
membrane size
70 mm
Stérilité
sterile
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Conditions de stockage
protect from light
Technique(s)
microbe id | specific enzyme detection: suitable
Application(s)
agriculture
environmental
food and beverages
microbiology
Température de stockage
2-8°C
Adéquation
Escherichia coli
Klebsiella spp.
Pseudomonas spp.
Salmonella spp.
coliforms
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?