Principaux documents
19922
Sigma-Aldrich
tert-Butyldiphenylsilyl cyanide
≥97.0% (GC)
Synonyme(s) :
tert-Butyl-cyano-diphenylsilane
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C17H19NSi
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
265.42
Beilstein:
5907340
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pression de vapeur
0.71 psi ( 55 °C)
Essai
≥97.0% (GC)
Indice de réfraction
n20/D 1.559 (lit.)
n20/D 1.560
pb
136 °C/0.7 mmHg (lit.)
Densité
1.017 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)[Si](C#N)(c1ccccc1)c2ccccc2
Autres remarques
Reagent for preparing silylated cyanohydrins from hindered ketones
M. Golinski et al.
The Journal of Organic Chemistry, 58, 159-159 (1993)