Principaux documents
18236
Supelco
Ametoctradin hydrochloride Metabolite M650F01
reference material
Synonyme(s) :
4-(7-Amino-5-ethyl-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-6-yl)butanoic acid hydrochloride, Propyl [3-(dimethylamino)propyl]carbamate, Propyl hydrogen [3-(dimethylamino)propyl]carbonimidate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C11H15N5O2 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
285.73
Code UNSPSC :
41116107
Qualité
reference material
Niveau de qualité
Essai
≥92.0% (HPLC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Format
neat
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
This reference material (RM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025. This RM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable