Principaux documents
17786
Sigma-Aldrich
Geraldol
≥97.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
3′-Methoxy-3,7,4′-trihydroxyflavone
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C16H12O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
300.26
Beilstein:
1657077
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Essai
≥97.0% (HPLC)
Chaîne SMILES 
COc1cc(ccc1O)C2=C(O)C(=O)c3ccc(O)cc3O2
Conditionnement
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.