Principaux documents
17365
Supelco
Tetrapentylammonium tetrakis(4-fluorophenyl)borate
Selectophore
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C44H60BF4N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
689.76
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
26111700
ID de substance PubChem :
Gamme de produits
Selectophore
Pf
104-106 °C
Chaîne SMILES 
CCCCC[N+](CCCCC)(CCCCC)CCCCC.Fc1ccc(cc1)[B-](c2ccc(F)cc2)(c3ccc(F)cc3)c4ccc(F)cc4
Description générale
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Informations légales
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany