17117
Actinomycete Isolation Agar
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
About This Item
Produits recommandés
Stérilité
non-sterile
Niveau de qualité
Forme
powder
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Composition
agar, 15 g/L
L-asparagine, 0.1 g/L
dipotassium phosphate, 0.5 g/L
ferrous sulfate, 0.001 g/L
magnesium sulfate, 0.1 g/L
sodium caseinate, 2 g/L
sodium propionate, 4 g/L
Fabricant/nom de marque
NutriSelect® Plus
Technique(s)
microbiological culture: suitable
pH final
8.1±0.2 (25 °C)
Application(s)
agriculture
environmental
food and beverages
microbiology
Adéquation
Actinomycetes spp.
Application
Notes préparatoires
Note de bas de page
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?