Principaux documents
16979
Supelco
Wasserstoff-Ionophor V
Selectophore, function tested
Synonyme(s) :
Calix[4]-aza-crown
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C54H74N4O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
875.19
Code UNSPSC :
26111700
Nomenclature NACRES :
NB.61
Qualité
for ion-selective electrodes
function tested
Niveau de qualité
Gamme de produits
Selectophore
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)c1cc2Cc3cc(cc4Cc5cc(cc(Cc6cc(cc(Cc(c1)c2O)c6OCC(=O)NCCN(CCN)CCNC(=O)COc34)C(C)(C)C)c5O)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C54H74N4O6/c1-51(2,3)41-23-33-19-37-27-43(53(7,8)9)29-39-21-35-25-42(52(4,5)6)26-36(48(35)62)22-40-30-44(54(10,11)12)28-38(20-34(24-41)47(33)61)50(40)64-32-46(60)57-15-18-58(16-13-55)17-14-56-45(59)31-63-49(37)39/h23-30,61-62H,13-22,31-32,55H2,1-12H3,(H,56,59)(H,57,60)
Clé InChI
DPCWLCIELLZKFN-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Hydrogen ionophore is primarily used during the fabrication of hydrogen ion sensors, which are based on methacrylic-acrylic polymer, generally used as non-plasticised membrane.[1]
Conditionnement
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Informations légales
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Potentiometric liquid membrane pH sensors based on calix[4]-aza-crowns
X.J. Liu, B. Peng, F. Liu, Y. Qin
Sensors and Actuators B, Chemical, 125, 656-663 (2007)
A hydrogen ion-selective sensor based on non-plasticised methacrylic-acrylic membranes.
Chern LH and Ahmad M.
Sensors, 2 (8), 339-346 (2002)