Principaux documents
16486
Sigma-Aldrich
Decyl-β-D-glucopyranoside 20 mM solution
Synonyme(s) :
Decyl β-D-glucopyranoside solution
About This Item
Numéro CAS:
Numéro CE :
Code UNSPSC :
12161900
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C16H32O6/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-21-16-15(20)14(19)13(18)12(11-17)22-16/h12-20H,2-11H2,1H3/t12-,13-,14+,15-,16-/m1/s1
Clé InChI
JDRSMPFHFNXQRB-IBEHDNSVSA-N