Principaux documents
15859
Sigma-Aldrich
Bradykinin triacetate salt
≥96.0% (HPLC)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C50H73N15O11 · 3C2H4O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
1240.36
Beilstein:
5497442
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Essai
≥96.0% (HPLC)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)N1CCC[C@H]1C(=O)N2CCC[C@H]2C(=O)NCC(=O)N[C@@H](Cc3ccccc3)C(=O)N[C@@H](CO)C(=O)N4CCC[C@H]4C(=O)N[C@@H](Cc5ccccc5)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(O)=O
Amino Acid Sequence
Arg-Pro-Pro-Gly-Phe-Ser-Pro-Phe-Arg
Autres remarques
General review
Remplacé(e)(s) par
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Pharmacology of bradykinin and related kinins.
D Regoli et al.
Pharmacological reviews, 32(1), 1-46 (1980-03-01)