Principaux documents
15594
Sigma-Aldrich
Complexe borane-tétrahydrofurane solution
purum, ~1 M in THF
About This Item
Formule linéaire :
BH3OC4H8
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
85.94
Beilstein:
3668402
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352000
Qualité
purum
Pertinence de la réaction
reagent type: reductant
Concentration
~1 M in THF
Impuretés
≤20% diethylether
Densité
0.87 g/mL at 20 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
B.C1CCOC1
InChI
1S/C4H8O.BH3/c1-2-4-5-3-1;/h1-4H2;1H3
Clé InChI
RMCYTHFAWCWRFA-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Reducing agent; Selective reduction of certain oximes to hydroxylamines; Preparation of chiral boranes as Lewis acid mediators
Remplacé(e)(s) par
Réf. du produit
Description
Tarif
G.A. Molander et al.
Journal of the American Chemical Society, 114, 2759-2759 (1992)
F.A.J. Kerdesky et al.
Synthetic Communications, 21, 2203-2203 (1991)
E.R. Parmee et al.
Journal of the American Chemical Society, 113, 9365-9365 (1991)
H.C. Brown et al.
Tetrahedron, 35, 567-567 (1979)