Principaux documents
15343
Supelco
Lead ionophore IV
Selectophore
Synonyme(s) :
tert-Butylcalix[4]arene-tetrakis(N,N-dimethylthioacetamide)
50 MG
393,00 $
393,00 $
Disponible pour expédition le07 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
50 MG
393,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C60H84N4O4S4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
1053.59
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
26111700
Nomenclature NACRES :
NB.61
393,00 $
Disponible pour expédition le07 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Description
for ion-selective electrodes
Niveau de qualité
Gamme de produits
Selectophore
Description générale
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Application
Lead ionophore IV (tert-Butylcalix[4]arene-tetrakis(N,N-dimethylthioacetamide)), was used in the fabrication of robust potentiometric ion sensors.[1] It was also used as the base for the synthesis of lead-selective micro-electrode.[2]
Conditionnement
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Autres remarques
Ionophore giving highly Pb-selective polymer membrane electrodes[3][4]
Informations légales
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
New Solid-State Organic Membrane Based Lead-Selective Micro-Electrode.
Arida H
International Journal of Electrochemical Science, 6 (9), 3858-3867 (2011)
Evaluation of Liquid- and Solid-Contact, Pb2+-Selective Polymer-Membrane Electrodes for Soil Analysis
McGraw, C. M., et al.
Electroanalysis, 20 (3), 340-346 (2008)
E. Malinowska et al.
Analytica Chimica Acta, 298, 253-253 (1994)
A solid-contact Pb 2+-selective electrode using poly (2-methoxy-5-(2'-ethylhexyloxy)-p-phenylene vinylene) as ion-to-electron transducer.
Shunyang Y
Analytica Chimica Acta, 702 (2), 195-198 (2011)
Chantana Bualom et al.
Talanta, 82(2), 660-667 (2010-07-07)
A sensitive optode consisting of highly lead-selective ionophore (Lead IV), proton-selective chromoionophore (ETH 5294) and lipophilic anionic sites (KTpClPB) in plasticized polyvinyl chloride (PVC) membrane was fabricated. The optode membranes were used for determination of Pb(2+) by absorption spectrophotometry in