Principaux documents
15008
Sigma-Aldrich
1,3-Bis(3-methacryloyloxypropyl)-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane
technical, ≥80% (GC)
Synonyme(s) :
3,3′-(1,1,3,3-Tetramethyldisiloxan-1,3-diyl)dipropyl dimethacrylate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C18H34O5Si2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
386.63
Beilstein:
2149788
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Qualité
technical
Essai
≥80% (GC)
Indice de réfraction
n20/D 1.45
Densité
0.966 g/mL at 20 °C (lit.)