14638
Metrafenone-(2,3,4-trimethoxy-d9)
PESTANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
3′-Bromo-2,3,4-trimethoxy-d9-6′-methoxy-2′,6-dimethylbenzophenone, Metrafenone-d9
About This Item
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
PESTANAL®
Pureté
≥98.0% (HPLC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Application(s)
agriculture
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O=C(C1=C(OC)C=CC(Br)=C1C)C2=C(C)C=C(OC([2H])([2H])[2H])C(OC([2H])([2H])[2H])=C2OC([2H])([2H])[2H]
Description générale
Application
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable