Principaux documents
14424
Sigma-Aldrich
Zinc chloride
purum, dry, ≥98%
Synonyme(s) :
Dichlorozinc
About This Item
Formule linéaire :
ZnCl2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
136.30
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
Pression de vapeur
1 mmHg ( 428 °C)
Qualité
purum
dry
Essai
≥98%
Impuretés
≤0.3% total nitrogen (N)
≤1.5% oxide chloride (as ZnO)
Pf
293 °C (lit.)
Traces d'anions
sulfate (SO42-): ≤3000 mg/kg
Traces de cations
Fe: ≤50 mg/kg
Pb: ≤20 mg/kg
Chaîne SMILES 
[Cl-].[Cl-].[Zn++]
InChI
1S/2ClH.Zn/h2*1H;/q;;+2/p-2
Clé InChI
JIAARYAFYJHUJI-UHFFFAOYSA-L
Pictogrammes
CorrosionExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges