Documents
14392
Sigma-Aldrich
D-threo-Biopterin
≥99.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
(1′R,2′R)-Biopterin, D-threo-6-(1,2-Dihydroxypropyl)pterin, Dictyopterin
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H11N5O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
237.22
Code UNSPSC :
12352200
Pureté
≥99.0% (HPLC)
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)