Principaux documents
13904
Sigma-Aldrich
Strontium carbonate
≥96%, white
Synonyme(s) :
Strontium(II) carbonate
About This Item
Formule linéaire :
SrCO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
147.63
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Pureté
≥96%
Couleur
white
Densité
3.7 g/mL at 25 °C (lit.)
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤3000 mg/kg
Traces de cations
Ba: ≤1.5%
Ca: ≤2000 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
Chaîne SMILES 
[Sr++].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Sr/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+2/p-2
Clé InChI
LEDMRZGFZIAGGB-UHFFFAOYSA-L
Remplacé(e)(s) par