13540
Benzyl mercaptan
purum, ≥99.0% (GC)
Synonyme(s) :
α-Toluenethiol, α-Tolyl mercaptan, Benzenemethanethiol
About This Item
Densité de vapeur
>4 (vs air)
Qualité
purum
Pureté
≥99.0% (GC)
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.575 (lit.)
n20/D 1.576
Point d'ébullition
194-195 °C (lit.)
Densité
1.058 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
SCc1ccccc1
InChI
1S/C7H8S/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2
Clé InChI
UENWRTRMUIOCKN-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Remplacé(e)(s) par
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
158.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
70 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?