Principaux documents
13490
Sigma-Aldrich
N-Isopropylbenzylamine
purum, ≥97.0% (GC)
Synonyme(s) :
N-Benzylisopropylamine
About This Item
Formule linéaire :
C6H5CH2NHCH(CH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
149.23
Beilstein:
2638437
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Qualité
purum
Essai
≥97.0% (GC)
Indice de réfraction
n20/D 1.502 (lit.)
n20/D 1.502
pb
200 °C (lit.)
Densité
0.892 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(C)NCc1ccccc1
InChI
1S/C10H15N/c1-9(2)11-8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7,9,11H,8H2,1-2H3
Clé InChI
LYBKPDDZTNUNNM-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
161.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
72 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
O Brüggemann
Biomolecular engineering, 18(1), 1-7 (2001-06-29)
Molecular imprinting is a way of creating polymers bearing artificial receptors. It allows the fabrication of highly selective plastics by polymerizing monomers in the presence of a template. This technique primarily had been developed for the generation of biomimetic materials