Principaux documents
12832
Sigma-Aldrich
3-(2-Benzoxazolyl)umbelliferyl acetate
for fluorescence, ≥98.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
7-Acetoxy-3-(2-benzoxazolyl)coumarin
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C18H11NO5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
321.28
Beilstein:
5985817
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Qualité
for fluorescence
Essai
≥98.0% (HPLC)
Pf
203-205 °C (lit.)
Solubilité
DMF: soluble
DMSO: soluble
dioxane: soluble
Fluorescence
λex 410 nm; λem 468 nm in 50 mM Tris pH 8.0 (esterase)
Adéquation
suitable for fluorescence
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC(=O)Oc1ccc2C=C(C(=O)Oc2c1)c3nc4ccccc4o3
Application
The reagent has absorption maxima in the UV range but weak blue fluorescence; however, enzymatic hydrolysis converts it into highly fluorescent anionic molecule.
suitable as fluorogenic substrate for esterases
Conditionnement
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable