Documents
11105
Sigma-Aldrich
Artemisia ketone
purum, ≥97.0% (GC)
Synonyme(s) :
3,3,6-Trimethyl-1,5-heptadien-4-one
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H16O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
152.23
Numéro Beilstein :
1701720
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Qualité
purum
Pureté
≥97.0% (GC)
Indice de réfraction
n20/D 1.466
Densité
0.869 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C\C(C)=C\C(=O)C(C)(C)C=C
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)