09782
(1R,4S)-(+)-4-(Boc-amino)-2-cyclopentene-1-carboxylic acid
purum, ≥98.0% (HPLC)
About This Item
Qualité
purum
Pureté
≥98.0% (HPLC)
Forme
powder with small lumps
Activité optique
[α]20/D +48.5±2°, c = 1% in methanol
Couleur
white to faintly beige
Pf
151-155 °C
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H]1C[C@H](C=C1)C(O)=O
InChI
1S/C11H17NO4/c1-11(2,3)16-10(15)12-8-5-4-7(6-8)9(13)14/h4-5,7-8H,6H2,1-3H3,(H,12,15)(H,13,14)/t7-,8+/m0/s1
Clé InChI
WOUNTSATDZJBLP-JGVFFNPUSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable