Principaux documents
09575
Sigma-Aldrich
4-Amino-6-(trifluoromethyl)benzene-1,3-disulfonamide
technical, ≥96% (HPLC)
Synonyme(s) :
5-Amino-α,α,α-trifluorotoluene-2,4-disulfonamide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H8F3N3O4S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
319.28
Beilstein:
1164542
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Qualité
technical
Niveau de qualité
Essai
≥96% (HPLC)
Résidus de calcination
≤2%
Pf
241-246 °C
Chaîne SMILES 
Nc1cc(c(cc1S(N)(=O)=O)S(N)(=O)=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H8F3N3O4S2/c8-7(9,10)3-1-4(11)6(19(13,16)17)2-5(3)18(12,14)15/h1-2H,11H2,(H2,12,14,15)(H2,13,16,17)
Clé InChI
KRVABEGPNKGLOT-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
O Brørs et al.
Acta pharmacologica et toxicologica, 51(4), 273-277 (1982-10-01)
The inhibitory effect of hydroflumethiazide (HFT) and its metabolite, 2,4-disulfamyl-5-trifluoromethylaniline (DTA) on cyclic AMP phosphodiesterase and the binding of HFT and DTA to carbonic anhydrase was studied in vitro. Significant inhibition of rat kidney low-Km cyclic AMP phosphodiesterase was observed