Principaux documents
08968
Sigma-Aldrich
Atto 635
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90% (HPCE)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C28H35ClN2O6
Poids moléculaire :
531.04
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Gamme de produits
BioReagent
Essai
≥90% (HPCE)
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
ATTO-TEC GmbH
Fluorescence
λex 635 nm; λem 659 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
Adéquation
suitable for fluorescence
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[O-]Cl(=O)(=O)=O.CC1=CC(C)(C)N(CCCC(O)=O)c2cc3c(C=C4C=C\C(C=C4C3(C)C)=[N+](/C)C)cc12
InChI
1S/C28H34N2O2.ClHO4/c1-18-17-27(2,3)30(12-8-9-26(31)32)25-16-24-20(14-22(18)25)13-19-10-11-21(29(6)7)15-23(19)28(24,4)5;2-1(3,4)5/h10-11,13-17H,8-9,12H2,1-7H3;(H,2,3,4,5)
Clé InChI
KIDFITUZQAFBTK-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Atto 635 hat eine molekulare Absorption von 120.000 und einen QY von 25% in Wasser.
Die Abklingzeit der Fluoreszenz beträgt 1.9 ns.
Application
Atto fluorescent labels are designed for high sensitivity applications, including single molecule detection. Atto labels have rigid structures that do not show any cis-trans-isomerization. Thus these labels display exceptional intensity with minimal spectral shift on conjugation.
Informations légales
This product is for Research use only. In case of intended commercialization, please contact the IP-holder (ATTO-TEC GmbH, Germany) for licensing.
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable