MilliporeSigma
08950
2-Amino-5-nitropyridine
technical, ≥95.0% (NT)
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H5N3O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
139.11
EC Number:
224-145-6
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
120353
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
grade
technical
assay
≥95.0% (NT)
mp
186-188 °C (lit.)
SMILES string
Nc1ccc(cn1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C5H5N3O2/c6-5-2-1-4(3-7-5)8(9)10/h1-3H,(H2,6,7)
InChI key
UGSBCCAHDVCHGI-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
435.2 °F
flash_point_c
224 °C
ppe