Documents
08522
Supelco
5,10,15,20-Tetrakis(pentafluorophenyl)-21H,23H-porphine palladium(II) on amino modified silica gel
Selectophore
About This Item
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NB.61
Gamme de produits
Selectophore
Niveau de qualité
Concentration
≤0.18% Pd (ICP )
Informations légales
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)