Principaux documents
08043
Sigma-Aldrich
2-Aminoheptanoic acid
≥97.0% (NT)
Synonyme(s) :
2-Aminoenanthic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H15NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
145.20
Beilstein:
1722018
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
≥97.0% (NT)
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Couleur
white to faint beige
Pf
~280 °C (dec.)
Application(s)
detection
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
CCCCCC(N)C(O)=O
InChI
1S/C7H15NO2/c1-2-3-4-5-6(8)7(9)10/h6H,2-5,8H2,1H3,(H,9,10)
Clé InChI
RDFMDVXONNIGBC-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable