0778-PA
4-suGalNAcα-C3-PAA
About This Item
Produits recommandés
carrier
PAA carrier
Gamme de produits
PA-Series
Essai
95% (H-NMR)
Forme
lyophilized powder
Poids mol.
~20,000 Da
Fabricant/nom de marque
GlycoNZ
Ampleur du marquage
20 mol% Poly[N-(2-hydroxyethyl)acrylamide-co-N-acrylamide] ligand density
Technique(s)
ELISA: suitable
probe type
monosaccharide
probe presentation
polymeric
Température de stockage
−20°C
Description générale
This series of glycoconjugate probes consists of HOCH2CH2NH3+-salts for carboxylates and sulfates. PAA is poly[N-(2-hydroxyethyl) acrylamide], a flexible polymer chain which serves as an additional spacer. The spacer-arm for oligosaccharides is normally –(CH2)3–.
Application
Notes préparatoires
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable