Principaux documents
07318
Sigma-Aldrich
Magnetic iron oxide nanoparticles
0.8-1.4% solid material basis, 0.5-0.7% Fe basis
Synonyme(s) :
Iron oxide Nanoparticles, magnetic
25 ML
166,00 $
166,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 ML
166,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352302
Nomenclature NACRES :
NA.23
166,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
liquid
Contient
oleic acid as stabilizer
Composition
Fe, 0.5-0.7%
solid material, 0.8-1.4%
Concentration
in heptane
Diamètre
10-40 nm (hydrodynamic diameter, 1% mean volume)
Taille des particules
6.5 nm±3.0 nm (Fe-Oxide-Nucleus)
Densité
0.69 g/mL at 20 °C
Remarque sur l'analyse
Z-Average: ~33 nm
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
24.8 °F
Point d'éclair (°C)
-4 °C