06899
Fluopyram-(benzamide ring-d4)
PESTANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
Fluopyram-d4
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
PESTANAL®
Essai
≥98.0% (HPLC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Application(s)
agriculture
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O=C(NCCC1=NC=C(C(F)(F)F)C=C1Cl)C2=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C2C(F)(F)F
Description générale
Application
Informations légales