06788
2-(4-Hydroxyphenylazo)benzoic acid
matrix substance for MALDI-MS, ≥99.5% (HPLC), Ultra pure
Synonyme(s) :
2-(4′-Hydroxybenzeneazo)benzoic acid, 4′-Hydroxyazobenzene-2-carboxylic acid, HABA, HBABA
About This Item
Produits recommandés
Qualité
matrix substance for MALDI-MS
Niveau de qualité
Pureté
≥99.5% (HPLC)
Forme
powder
Pf
204-208 °C (lit.)
204-208 °C
Solubilité
ethanol: 20 mg/mL, clear
Traces de cations
Ag: ≤1.0 mg/kg
Al: ≤1.0 mg/kg
B: ≤1.0 mg/kg
Ba: ≤1.0 mg/kg
Be: ≤1.0 mg/kg
Bi: ≤1.0 mg/kg
Ca: ≤1.0 mg/kg
Cd: ≤1.0 mg/kg
Co: ≤1.0 mg/kg
Cr: ≤1.0 mg/kg
Cu: ≤1.0 mg/kg
Fe: ≤1.0 mg/kg
Ge: ≤1.0 mg/kg
K: ≤5 mg/kg
Li: ≤1.0 mg/kg
Mg: ≤1.0 mg/kg
Mn: ≤1.0 mg/kg
Na: ≤5 mg/kg
Ni: ≤1.0 mg/kg
Pb: ≤1.0 mg/kg
Sn: ≤1.0 mg/kg
Sr: ≤1.0 mg/kg
Tl: ≤1.0 mg/kg
Zn: ≤1.0 mg/kg
Absorption
≥2000 at 337 nm (mol. absorption)
Chaîne SMILES
Oc1ccc(cc1)\N=N\c2ccccc2C(O)=O
InChI
1S/C13H10N2O3/c16-10-7-5-9(6-8-10)14-15-12-4-2-1-3-11(12)13(17)18/h1-8,16H,(H,17,18)/b15-14+
Clé InChI
DWQOTEPNRWVUDA-CCEZHUSRSA-N
Remplacé(e)(s) par
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable