Principaux documents
06406
Supelco
Oxyde d′aluminium/cartes CCM
with fluorescent indicator 254 nm, aluminum oxide matrix, size 10 cm × 20 cm
Synonyme(s) :
Plaques CCM aluminium: Aluminum avec fluorescence
About This Item
Numéro CE :
Code UNSPSC :
41115711
Matériaux
aluminum oxide matrix
aluminum support
Niveau de qualité
Qualité
with fluorescent indicator 254 nm
Caractéristiques
fluorescent indicator
Technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
Épaisseur de la couche
200 μm
Taille
10 cm × 20 cm
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable