Principaux documents
06060
Sigma-Aldrich
Allyl phenyl sulfide
≥96.5% (GC)
About This Item
Formule linéaire :
CH2=CHCH2SC6H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
150.24
Beilstein:
1856940
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
≥96.5% (GC)
Indice de réfraction
n20/D 1.572
pb
223-225 °C (lit.)
Densité
1.024 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C=CCSc1ccccc1
InChI
1S/C9H10S/c1-2-8-10-9-6-4-3-5-7-9/h2-7H,1,8H2
Clé InChI
QGNRLAFFKKBSIM-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
208.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
98 °C - closed cup