Principaux documents
06031501
Cinnamon oil
secondary reference standard
About This Item
Numéro CAS:
Numéro CE :
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
analytical standard
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
HWI
Application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
matrix material
Description générale
Produced and qualified by HWI pharma services GmbH.
Exact content by quantitative NMR can be found on the certificate.
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
176.0 °F
Point d'éclair (°C)
80 °C