Principaux documents
05576
Supelco
Boron trifluoride-ethanol
~10% in ethanol (~1.3 M), LiChropur, for GC derivatization
About This Item
Code UNSPSC :
41116105
Nomenclature NACRES :
NA.22
Qualité
for GC derivatization
LiChropur
Niveau de qualité
Forme
liquid
Pertinence de la réaction
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Alkylations
Concentration
~10% in ethanol (~1.3 M)
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
Densité
0.852 g/mL at 20 °C
Température de stockage
2-8°C
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informations légales
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
60.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
16 °C - closed cup